Learn More
3-formilciclohexano-1-carboxilato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | methyl 3-formylcyclohexane-1-carboxylate |
| CAS | 50738-62-0 |
| Fórmula molecular | C9H14O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14O3/c1-12-9(11)8-4-2-3-7(5-8)6-10/h6-8H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C1CCCC(C1)C=O |
| Nombre IUPAC | 3-formilciclohexano-1-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 170.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.0943 |