Learn More
Metil 3-formilbenzoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11935111 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11935111 25 g Frasco de vidrio 25 g
10364602 1 g Frasco de vidrio 1 g
10633773 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11935111 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 368050250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 52178-50-4 | C9H8O3 | 164.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52178-50-4
Fórmula molecular C9H8O3
Peso molecular (g/mol) 164.2
Número MDL MFCD00189379
Clave InChI UVSBCUAQEZINCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-carbomethoxybenzaldehyde, methyl m-formylbenzoate, benzoic acid, 3-formyl-, methyl ester, 3-formylbenzoic acid methyl ester, methyl-3-formylbenzoate, pubchem12631, m-carbomethoxybenzaldehyde, methyl 3-formyl-benzoate, methyl 3-methanoylbenzoate, acmc-1am8j
PubChem CID 639145
Nombre IUPAC metil 3-formilbenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-formylbenzoate
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 48.0°C to 55.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Porcentaje de pureza 98%