Learn More
3-formil-5-metilbenzoato de metilo (90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-formyl-5-methylbenzoate |
| CAS | 1205514-72-2 |
| Fórmula molecular | C10H10O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10O3/c1-7-3-8(6-11)5-9(4-7)10(12)13-2/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | O=C(OC)C1=CC(C)=CC(C=O)=C1 |
| Nombre IUPAC | metil 3-formil-5-metilbenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 178.185 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.063 |