Learn More
3-Fluoro-4-metoxibenzoato de metilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11319985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11319985 10 g 10 g
11329985 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11319985 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31994.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 369-30-2
Fórmula molecular C9H9FO3
Peso molecular (g/mol) 184.17
Número MDL MFCD00215839
Clave InChI MIKOKYAREMINFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 3-fluoro-4-methoxy-, methyl ester, methyl 3-fluoro-4-methyloxy benzoate, 3-fluoro-4-methoxybenzoic acid methyl ester, pubchem3569, acmc-1ck9v, rarechem al bf 0055, #
PubChem CID 592848
Nombre IUPAC 3-fluoro-4-metoxibenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(F)=C(OC)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-fluoro-4-methoxybenzoate
Punto de fusión 69°C to 73°C
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.17
Porcentaje de pureza 95%