Learn More
3-Etil-7-metilnona-2,6-dienoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-Ethyl-7-methylnona-2,6-dienoate |
| CAS | 33619-65-7 |
| Fórmula molecular | C13H22O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 3-Ethyl-7-methyl-2,6-nonadienoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H22O2/c1-5-11(3)8-7-9-12(6-2)10-13(14)15-4/h8,10H,5-7,9H2,1-4H3/b11-8+,12-10+ |
| SMILES | CC/C(C)=C/CC/C(CC)=C/C(OC)=O |
| Nombre IUPAC | (2E,6E)-3-etil-7-metilnona-2,6-dienoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 210.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.16 |