Learn More
3-Etoxitiofeno-2-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445816 5 g 5 g
11435816 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11445816 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20860.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 139926-22-0 | C8H10O3S | 186.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139926-22-0
Fórmula molecular C8H10O3S
Peso molecular (g/mol) 186.23
Número MDL MFCD00102116
Clave InChI JAGLXKOXARHKBR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo maybridge1_003754, acmc-1c0r9, methyl-3-ethoxythiophene carboxylate, 3-ethoxy-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 3-ethoxythiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2,3-ethoxy-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-ethoxy-, methyl ester
PubChem CID 2777650
Nombre IUPAC 3-Etoxitiofeno-2-carboxilato de metilo
SMILES CCOC1=C(SC=C1)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-ethoxythiophene-2-carboxylate
Punto de fusión 72°C to 74°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.23
Porcentaje de pureza 97%