Learn More
3-Etoxitiofeno-2-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11435816 1 g 1 g
11445816 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11435816 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20860.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 139926-22-0 | C8H10O3S | 186.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139926-22-0
Fórmula molecular C8H10O3S
Peso molecular (g/mol) 186.23
Número MDL MFCD00102116
Clave InChI JAGLXKOXARHKBR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo maybridge1_003754, acmc-1c0r9, methyl-3-ethoxythiophene carboxylate, 3-ethoxy-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 3-ethoxythiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2,3-ethoxy-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-ethoxy-, methyl ester
PubChem CID 2777650
Nombre IUPAC 3-Etoxitiofeno-2-carboxilato de metilo
SMILES CCOC1=C(SC=C1)C(=O)OC
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Methyl 3-ethoxythiophene-2-carboxylate
Punto de fusión 72°C to 74°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.23
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.