Learn More
Metil-3-etoxiisotiazol-5-carboxilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl-3-ethoxyisothiazole-5-carboxylate |
| CAS | 170953-74-9 |
| Fórmula molecular | C7 H9 N O3 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9NO3S/c1-3-11-6-4-5(12-8-6)7(9)10-2/h4H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOc1cc(sn1)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | metil 3-etoxi-1,2-tiazol-5-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 187.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.0303 |