Learn More
Metil 3-dimetilamino-2-metilpropionato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11459336 250 g 250 g
11439336 10 g 10 g
11449336 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459336 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19034.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10205-34-2 | C7H16NO2 | 146.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10205-34-2
Fórmula molecular C7H16NO2
Peso molecular (g/mol) 146.21
Número MDL MFCD00044842
Clave InChI DDLJXUCYCFDNCA-ZCFIWIBFSA-O
PubChem CID 112023
SMILES COC(=O)[C@H](C)C[NH+](C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-dimethylamino-2-methylpropionate
Punto de ebullición 152°C to 154°C
Índice de refracción 1.419
Cantidad 250 g
Beilstein 1755266
Sinónimo methyl 3-dimethylamino-2-methylpropanoate, methyl 3-dimethylamino-2-methylpropionate, methyl .beta.-dimethylaminoisobutyrate, methyl beta-dimethylamino isobutyrate, 3-dimethylamino-2-methylpropionic acid methyl ester, 3-dimethylamino-2-methyl-propionic acid methyl ester, propanoic acid,3-dimethylamino-2-methyl-,methyl ester, propanoic acid, 3-dimethylamino-2-methyl-, methyl ester, propanoic acid,3-dimethylamino-2-methyl-, methyl ester
Nombre IUPAC [(2R)-3-metoxi-2-metil-3-oxopropil]dimetilazanio
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.2
Porcentaje de pureza 98%