Learn More
Metil 3-(dimetilamino)-2-isocianoacrilato, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10333113 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10333113 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10415623 1 g Frasco de vidrio 1 GR
11965621 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10333113 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 372022500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 113212-14-9 | C7H10N2O2 | 154.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 113212-14-9
Fórmula molecular C7H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 154.17
Clave InChI FREGRQYTSPAJDX-AATRIKPKSA-N
Sinónimo 3-dimethylamino-2-isocyanoacrylic acid methyl ester, methyl e-3-dimethylamino-2-isocyanoprop-2-enoate, methyl 2e-3-dimethylamino-2-isocyanoprop-2-enoate
PubChem CID 6387542
Nombre IUPAC metil (E)-3-(dimetilamino)-2-isocianoprop-2-enoato
SMILES CN(C)C=C(C(=O)OC)[N+]#[C-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-(dimethylamino)-2-isocyanoacrylate
Punto de fusión 61.0°C to 67.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.17
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 3-(dimethylamino)-2-isocyanoacrylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.