Learn More
3-Ciclopropilamino-2-(2,4-dicloro-5-fluorobenzoil)acrilato de metilo, Mikromol™
Description
3-Ciclopropilamino-2-(2,4-dicloro-5-fluorobenzoil)acrilato de metilo
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-Cyclopropylamino-2-(2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl)acrylate |
| CAS | 105392-26-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl 3-Cyclopropylamino-2-(2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl)acrylate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C14 H12 Cl2 F N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzenepropanoic acid, 2,4-dichloro-α-[(cyclopropylamino)methylene]-5-fluoro-β-oxo-, methyl ester, Methyl 3-Cyclopropylamino-2-(2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl)acrylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12Cl2FNO3/c1-21-14(20)9(6-18-7-2-3-7)13(19)8-4-12(17)11(16)5-10(8)15/h4-7,18H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C(=CNC1CC1)C(=O)c2cc(F)c(Cl)cc2Cl |
| Nombre IUPAC | 3-(ciclopropilamino)-2-(2,4-dicloro-5-fluorobenzoil)prop-2-enoato de metilo |
| Show More |