Learn More
Metil 3-ciclohexenocarboxilato 97, %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15249786 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15249786 25 mL 25 ml
15259786 100 mL 100 ml
15269786 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15249786 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 452860250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 6493-77-2
Fórmula molecular C8H12O2
Peso molecular (g/mol) 140.18
Número MDL MFCD00053266
Clave InChI IPUNVLFESXFVFH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo methyl cyclohex-3-enecarboxylate, 3-cyclohexene-1-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-cyclohexenecarboxylate, 3-cyclohexene-1-carboxylic acid, methyl ester, methyl 3-cyclohexene-1-carboxylate, 1-carbomethoxy-3-cyclohexene, methyl 4-cyclohexenecarboxylate, methyl 1,2,3,6-tetrahydrobenzoate, 1,3-butadiene-methyl acrylate adduct, acmc-1bity
PubChem CID 96926
Nombre IUPAC metil ciclohex-3-eno-1-carboxilato
SMILES COC(=O)C1CCC=CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-cyclohexenecarboxylate
Densidad 1.0200g/mL
Punto de ebullición 185.0°C
Temperatura de inflamación 60°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 1.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.18
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 3-cyclohexenecarboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
RU– Solo para uso en investigación