Learn More
3-cianoropionato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-Cyanoropionate |
| CAS | 4107-62-4 |
| Fórmula molecular | C5H7NO2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 3-Carbomethoxypropionitrile, 3-Cyanopropionic acid methyl ester, Methyl 3-Cyanopropanoate, Methyl beta-cyanopropionate, NSC 71943 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7NO2/c1-8-5(7)3-2-4-6/h2-3H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)CCC#N |
| Nombre IUPAC | metil 3-cianopropanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 113.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 113.0477 |