Learn More
Metil 3-cianoindol-6-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15429608
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15429608 250 mg 250 miligramos
15409608 1 g 1 g
15419608 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15429608 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63100.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1000576-51-1 | C11H8N2O2 | 200.197 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1000576-51-1
Fórmula molecular C11H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 200.197
Número MDL MFCD09878564
Clave InChI YBZVEPCMUWGFNW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-cyanoindole-6-carboxylate, 3-cyano-1h-indole-6-carboxylic acid methyl ester, 1h-indole-6-carboxylicacid, 3-cyano-, methyl ester, 1h-indole-6-carboxylic acid, 3-cyano-, methyl ester
PubChem CID 37819073
Nombre IUPAC metil 3-ciano-1H-indol-6-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C(=CN2)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-cyanoindole-6-carboxylate
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido