Learn More
3-cianoindol-4-carboxilato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-cyanoindole-4-carboxylate |
| CAS | 939793-19-8 |
| Fórmula molecular | C11H8N2O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H8N2O2/c1-15-11(14)8-3-2-4-9-10(8)7(5-12)6-13-9/h2-4,6,13H,1H3 |
| SMILES | N#CC1=CNC2=CC=CC(C(OC)=O)=C12 |
| Nombre IUPAC | metil 3-ciano-1H-indol-4-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 200.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.06 |