Learn More
3-Ciano-5-fluorobenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15444387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15444387 250 mg 250 miligramos
15434387 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15444387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31759.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 886732-29-2
Fórmula molecular C9H6FNO2
Peso molecular (g/mol) 179.15
Número MDL MFCD08688582
Clave InChI YZDWAFGKJVAXAM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyano-5-fluorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-cyano-5-fluoro-, methyl ester
PubChem CID 26597287
Nombre IUPAC 3-ciano-5-fluorobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C#N)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-cyano-5-fluorobenzoate
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.15
Porcentaje de pureza 98%