Learn More
3-Ciano-4-metoxibenzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11317566 5 g 5 g
11307566 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317566 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11107.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 25978-74-9 | C10H9NO3 | 191.186 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25978-74-9
Fórmula molecular C10H9NO3
Peso molecular (g/mol) 191.186
Número MDL MFCD00052930
Clave InChI RYJSFYBJYKFNCF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 3-cyano-4-methoxy-, methyl ester, acmc-1cj4t, methyl 3-cyano-4-methoxy-benzoate, methyl 3-cyano-4-methoxybenzoate., methyl 3-cyano-4-methyloxy benzoate, 3-cyano-4-methoxy-benzoic acid methyl ester, benzoicacid,3-cyano-4-methoxy-,methyl ester
PubChem CID 2801011
Nombre IUPAC 3-ciano-4-metoxibenzoato de metilo
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-cyano-4-methoxybenzoate
Punto de fusión 123°C to 127°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 2374769
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.19
Porcentaje de pureza 97%