Learn More
3-clorosulfoniltiofeno-2-carboxilato de metilo, TRC
Código de producto. 30481544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30481544 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30481544 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2956552.5G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methoxycarbonyl)-3-thiophenesulfonyl Chloride
CAS 59337-92-7
Fórmula molecular C6 H5 Cl O4 S2
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 2-(Methoxycarbonyl)-3-thiophenesulfonyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5ClO4S2/c1-11-6(8)5-4(2-3-12-5)13(7,9)10/h2-3H,1H3
SMILES COC(=O)c1sccc1S(=O)(=O)Cl
Nombre IUPAC 3-clorosulfoniltiofeno-2-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 240.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.9318