Learn More
Alfa Aesar™ Methyl 3-chlorosulfonylthiophene-2-carboxylate, 95%
Código de producto. 15465816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15465816 1 g 1 g
15475816 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15465816 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H60521.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 59337-92-7
Fórmula molecular C6H5ClO4S2
Peso molecular (g/mol) 240.67
Número MDL MFCD00068160
Clave InChI PJVJBDAUWILEOG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-chlorosulfonyl thiophene-2-carboxylate, 2-carbomethoxy-3-thiophenesulfonyl chloride, methylchlorosulfonylthiophenecarboxylate, methyl 3-chlorosulfonyl-2-thiophenecarboxylate, 3-chlorosulfonyl-2-thiophene carboxylic acid methyl ester, methyl-3-chlorosulfonylthiophene-2-carboxylate, 2-methoxycarbonyl thiophene-3-sulfonyl chloride, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-chlorosulfonyl-, methyl ester, 2-methoxycarbonyl-3-thiophenesulfonyl chloride, 2-methoxycarbonyl thiophene-3-sulphonyl chloride
PubChem CID 2736733
Nombre IUPAC methyl 3-(chlorosulfonyl)thiophene-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(C=CS1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-chlorosulfonylthiophene-2-carboxylate
Punto de fusión 61°C to 64°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.68
Porcentaje de pureza 95%