Learn More
3-(clorosulfonil)propanoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-(Chlorosulfonyl)propanoate |
| CAS | 15441-07-3 |
| Fórmula molecular | C4H7ClO4S |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2-Methoxycarbonylethanesulfonyl chloride, 3-Chlorosulfonylpropionic acid methyl ester, 3-Methoxy-3-oxopropanesulfonyl chloride, Methyl 3-chlorosulfonylpropanoate, Methyl 3-chlorosulfonylpropionate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7ClO4S/c1-9-4(6)2-3-10(5,7)8/h2-3H2,1H3 |
| SMILES | O=C(CCS(=O)(Cl)=O)OC |
| Nombre IUPAC | 3-(clorosulfonil)propanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 186.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.9754 |