Learn More
3-(Clorosulfonil)-4-fenil-5-(trifluorometil)tiofen-2-carboxilato de metilo, 95 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-(chlorosulfonyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate |
| CAS | 306935-98-8 |
| % mín. CAS | 95.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula molecular | C13H8ClF3O4S2 |
| Número MDL | MFCD02090166 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | methyl 3-chlorosulfonyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-chlorosulfonyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl-, methyl ester, 3-chlorosulfonyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-chlorosulphonyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylate, 2-methoxycarbonyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-3-sulphonyl chloride, 3-chlorosulfonyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, methyl 3-chloranylsulfonyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylate |
| Clave InChI | QTEYQFWTRAYGTC-UHFFFAOYSA-N |
| Mostrar más |