Learn More
Metil 3-(clorosulfonil)-4-metoxibenzoato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10181122
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 GR
10181122 1 g 1 GR
11336885 5 g 5 GR
2 options
Código de producto. 10181122
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO00348DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 192323-12-9
Fórmula molecular C9H9ClO5S
Peso molecular (g/mol) 264.68
Número MDL MFCD03407355
Clave InChI FKAIQWMEWVOGDP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-chlorosulfonyl-4-methoxybenzoate, methyl 3-chlorosulfonyl-4methoxybenzoate, 2-chlorosulphonyl-4-methoxycarbonyl anisole, methyl 3-chlorosulfonyl-4-methyloxy benzoate, methyl-3-chlorosulfonyl-4-methoxybenzoate, 2-methoxy-5-methoxycarbonyl benzenesulphonyl chloride, benzoic acid,3-chlorosulfonyl-4-methoxy-, methyl ester
PubChem CID 2794613
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(OC)C=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-(chlorosulfonyl)-4-methoxybenzoate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CH3OC6H3(C(O)OCH3)S(Cl)O2
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC metil 3-clorosulfonilo-4-metoxibenzoato
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.68
Porcentaje de pureza 97%