Learn More
3-Clorobenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459317 100 g 100 g
11449317 25 g 25 g
11469317 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459317 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21371.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2905-65-9 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2905-65-9
Fórmula molecular C8H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 170.59
Número MDL MFCD00000592
Clave InChI XRDRKVPNHIWTBX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl m-chlorobenzoate, benzoic acid, 3-chloro-, methyl ester, m-chlorobenzoic acid methyl ester, methyl-3-chlorobenzoate, benzoic acid, m-chloro-, methyl ester, 3-chlorobenzoic acid methyl ester, 3-chloro-benzoic acid methyl ester, acmc-1cegg, dsstox_cid_7507, 3-chlorobenzoic acid methyl
PubChem CID 17946
Nombre IUPAC 3-Clorobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-chlorobenzoate
Punto de fusión 20°C to 22°C
Densidad 1.227
Punto de ebullición 99°C to 101°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Índice de refracción 1.531
Cantidad 100 g
Beilstein 2045126
Índice Merck 14,2123
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.6
Porcentaje de pureza 98%