Learn More
3-Cloro-5-yodobenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11497126 5 g 5 g
11487126 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11497126 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25444.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 289039-85-6
Fórmula molecular C8H6ClIO2
Peso molecular (g/mol) 296.488
Número MDL MFCD00673018
Clave InChI ZDSIXLJPASGHDW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acmc-20akhf, methyl 5-chloro-3-iodobenzoate, 3-chloro-5-iodo-benzoic acid methyl ester, 3-chloro-5-iodobenzoic acid methyl ester
PubChem CID 24721134
Nombre IUPAC 3-cloro-5-yodobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)I)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-chloro-5-iodobenzoate
Punto de fusión 41°C to 43°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.49
Porcentaje de pureza 98%