Learn More
3-Cloro-4-metilbenzoato de metilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465690
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11465690 5 g 5 g
11455690 1 g 1 g
11475690 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11465690 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25933.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56525-63-4 | C9H9ClO2 | 184.619 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56525-63-4
Fórmula molecular C9H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 184.619
Número MDL MFCD00205141
Clave InChI KTFQDZCNPGFKAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl3-chloro-4-methylbenzoate, methyl-3-chloro-4-methylbenzoate, methyl 3-chloro-p-toluate, 2-chloro-4-methoxycarbonyl toluene, 3-chloro-4-methylbenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-chloro-4-methyl-, methyl ester, pubchem10935, acmc-209lsv, ksc495i9j, methyl-3-chloro-4-metylbenzoate
PubChem CID 2801405
Nombre IUPAC 3-cloro-4-metilbenzoato de metilo
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-chloro-4-methylbenzoate
Punto de fusión 27°C to 29°C
Punto de ebullición 119°C to 120°C (10 mmHg)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.62
Porcentaje de pureza 95%