Learn More
3-Cloro-4-hidroxifenilacetato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-Chloro-4-hydroxyphenylacetate |
| CAS | 57017-95-5 |
| Fórmula molecular | C9H9ClO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (3-Chloro-4-hydroxyphenyl)acetic Acid Methyl Ester, 3-Chloro-4-hydroxybenzeneacetic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9ClO3/c1-13-9(12)5-6-2-3-8(11)7(10)4-6/h2-4,11H,5H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)Cc1ccc(O)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-(3-cloro-4-hidroxifenil)acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 200.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.024 |