Learn More
3-Cloro-3-oxopropionato de metilo, TRC
Código de producto. 30477143
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30477143 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30477143 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3167405G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyl 3-Chloro-3-oxopropionate
CAS 37517-81-0
Fórmula molecular C4H5ClO3
Cantidad 5 g
Sinónimo (Carbomethoxy)acetyl chloride, (Methoxycarbonyl)acetyl chloride, 2-Methoxycarbonylacetyl chloride, 3-Chloro-3-oxopropanoic acid methyl ester, 3-Methoxy-3-oxopropanoyl chloride, Chlorocarbonylacetic acid methyl ester, Malonic acid chloride monomethyl ester, Malonic acid monomethyl ester chloride, Methyl (chlorocarbonyl)acetate, Methyl (chloroformyl)acetate, Methyl 2-(chlorocarbonyl)acetate, Methyl 2- (chloroformyl)acetate, Methyl 3-chloro-3-oxopropanoate, Methyl 3-chloro-3-oxopropionate, Methyl malonyl chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5ClO3/c1-8-4(7)2-3(5)6/h2H2,1H3
SMILES COC(=O)CC(=O)Cl
Nombre IUPAC metil 3-cloro-3-oxopropanoato
Peso molecular (g/mol) 136.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.9927