Learn More
3-Bromotiofeno-2-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15450709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15450709 1 g 1 g
15470709 250 mg 250 miligramos
15460709 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15450709 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63813.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 3-bromotiofeno-2-carboxilato de metilo se emplea como intermedio para la investigación farmacéutica y química.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un congelador a – 20 °C. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26137-08-6
Fórmula molecular C6H5BrO2S
Peso molecular (g/mol) 221.068
Número MDL MFCD00173839
Clave InChI PEGSJNCGPSIJOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromothiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 3-bromo-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-bromo-, methyl ester, 3-bromo-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, methyl 3-bromo-2-thiophenecarboxylate, maybridge3_006386, ksc494q2p, 2-methoxycarbonyl-3-bromothiophene, methyl-3-bromothiophene carboxylate, methyl 3-bromanylthiophene-2-carboxylate
PubChem CID 2740074
Nombre IUPAC metil 3-bromotiofeno-2-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=C(C=CS1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-bromothiophene-2-carboxylate
Punto de fusión 50°C to 51°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.07
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido