Learn More
3-Bromopropionato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-Bromopropionate |
| CAS | 3395-91-3 |
| Fórmula molecular | C4H7BrO2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 3-Bromopropanoic Acid Methyl Ester, 3-Bromopropionic Acid Methyl Ester, Methyl 3-Bromopropanoate, Methyl beta-Bromopropionate, NSC 3705, beta-Bromopropionic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7BrO2/c1-7-4(6)2-3-5/h2-3H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)CCBr |
| Nombre IUPAC | metil 3-bromopropanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 167 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.9629 |