Learn More
Metil 3-bromopropionato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10677372 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
50 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
50 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10677372 50 mL Frasco de vidrio 50 ML
10279773 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10412801 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10677372 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 221790500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3395-91-3 | C4H7BrO2 | 167.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3395-91-3
Fórmula molecular C4H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 167.00
Número MDL MFCD00000250
Clave InChI KQEVIFKPZOGBMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-bromopropionate, propanoic acid, 3-bromo-, methyl ester, methyl beta-bromopropionate, 3-bromopropionic acid methyl ester, propionic acid, 3-bromo-, methyl ester, 3-bromopropanoic acid methyl ester, unii-y803ch1p4w, beta-bromopropionic acid, methyl ester, methyl .beta.-bromopropionate, 3-bromo-propionic acid methyl ester
PubChem CID 76934
Nombre IUPAC metil 3-bromopropanoato
SMILES COC(=O)CCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-bromopropionate
Nombre de nota 97%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.5300g/mL
Punto de ebullición 64°C to 66°C (18.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 75°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH2CH2CO2CH3
Índice de refracción 1.4565 to 1.4595
Cantidad 50 mL
Beilstein 02, II, 231
Índice Merck 15, 1444
Gravedad específica 1.53
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 167
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 3-bromopropionate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.