Learn More
Metil 3-bromopropionato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378985 25 g 25 g
11388985 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378985 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14127.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3395-91-3 | C4H7BrO2 | 167.00 g/mol
Methyl 3-bromopropionate was used in the synthesis of spiroanellated γ-lactones, pinacols and unprecedented 3-(1-hydroxycycloalkyl)-l-oxaspiro[n,m]alkan-2-ones. It can react with 2-Methyl-1H-benzoimidazole to get 1-(2-Methoxycarbonylethyl)-2-methylbenzimidazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metil 3-bromopropionato se utilizó en la síntesis de espiroanuladoγ-lactonas, pinacolas y sin precedentes 3-(1-hidroxicicloalquilo)-l-oxaspiro[n,m]alcan-2-onas. Puede reaccionar con 2-metil-1H-benzoimidazol para obtener 1-(2-metoxicarboniletil)-2-metilbenzimidazol.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3395-91-3
Fórmula molecular C4H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 167.00
Número MDL MFCD00000250
Clave InChI KQEVIFKPZOGBMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-bromopropionate, propanoic acid, 3-bromo-, methyl ester, methyl beta-bromopropionate, 3-bromopropionic acid methyl ester, propionic acid, 3-bromo-, methyl ester, 3-bromopropanoic acid methyl ester, unii-y803ch1p4w, beta-bromopropionic acid, methyl ester, methyl .beta.-bromopropionate, 3-bromo-propionic acid methyl ester
PubChem CID 76934
Nombre IUPAC metil 3-bromopropanoato
SMILES COC(=O)CCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-bromopropionate
Densidad 1.53
Punto de ebullición 58°C to 60°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 75°C (167°F)
Índice de refracción 1.458
Cantidad 25 g
Beilstein 1742949
Información de solubilidad Immiscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.01
Porcentaje de pureza 97%