Learn More
3-(bromometil)ciclobutanocarboxilato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-(bromomethyl)cyclobutanecarboxylate |
| CAS | 89892-95-5 |
| Fórmula molecular | C7H11O2Br |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11BrO2/c1-10-7(9)6-2-5(3-6)4-8/h5-6H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C1CC(C1)CBr |
| Nombre IUPAC | 3-(bromometil)ciclobutano-1-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 207.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.9942 |