Learn More
3-(Bromometil)benzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449423
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11449423 5 g 5 g
11439423 1 g 1 g
11453774 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449423 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11826.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1129-28-8 | C9H9BrO2 | 229.07 g/mol
Methyl 3-(bromomethyl)benzoate is used in organic synthesis of other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-(bromometil)benzoato de metilo se utiliza en la síntesis orgánica de otros productos químicos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar a 4 °C. Mantener alejado de bases fuertes y agentes oxidantes. Sensible a la luz. Incompatible con agentes reductores y aminas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1129-28-8
Fórmula molecular C9H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 229.07
Número MDL MFCD00051437
Clave InChI YUHSMQQNPRLEEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 517981
Nombre IUPAC metil 3-(bromometil)benzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(CBr)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3- (bromomethyl)benzoate
Punto de fusión 43°C to 45°C
Punto de ebullición 115°C (0.8 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 638569
Sinónimo methyl 3-bromomethyl benzoate, m-carbomethoxybenzyl bromide, 3-bromomethyl benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-bromomethyl-, methyl ester, methyl-3-bromomethylbenzoate, methyl alpha-bromo-m-toluate, methyl3-bromomethyl benzoate, methyl-3-bromomethyl benzoate, 3-carbomethoxybenzyl bromide
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.07
Porcentaje de pureza 97%