Learn More
3-Bromoimidazo[1,2-a]piridina-7-carboxilato de metilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15429065
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15429065 1 g 1 g
15439065 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15429065 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35994.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 342613-63-2 | C9H7BrN2O2 | 255.071 g/mol
Methyl 3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-bromoimidazo[1,2-a]piridina-7-carboxilato de metilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 342613-63-2
Fórmula molecular C9H7BrN2O2
Peso molecular (g/mol) 255.071
Número MDL MFCD10566741
Clave InChI VFFFBWRUZMAHFS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-bromoimidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylate, 3-bromo-7-methoxycarbonyl imidazo 1,2-a pyridine, methyl 3-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylate, 3-bromoimidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid methyl ester, pubchem23890, methyl3-bromoimidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylate, 3-bromo-imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-bromo-5h-imidazo 2,1-b 1,3 oxazine-7-carboxylate, 3-bromo-imidazo 1,2-alpha pyridine-7-carboxylic acid methyl ester, 3-bromoimidazo 1,2-alpha pyridine-7-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 45790121
Nombre IUPAC 3-bromoimidazo[1,2-a]piridina-7-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC2=NC=C(N2C=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Punto de fusión 156°C to 157°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.07
Porcentaje de pureza 95%