Learn More
3-Bromobenzoato de metilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11463237 10 g 10 g
11473237 50 g 50 g
11483237 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11463237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16174.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 618-89-3 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
Methyl 3-bromobenzoate is used as a reagent in organic synthesis. It is used in the synthesis of tetrahydro dibenzazocine, which acts as an inhibitor of 17beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 3. Further, it is used to prepare 3-tert-butylphosphanyl-benzoic acid methyl ester by reacting with tert-butyltrimethylsilylphosphine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el metil 3-bromobenzoato se utiliza como reactivo en la síntesis orgánica. Se utiliza en la síntesis de la tetrahidrodibenzazocina, que actúa como inhibidor de la 17beta-hidroxisteroide deshidrogenasa de tipo 3. Además, se utiliza para preparar el éster metílico del ácido 3-terc-butilfosfanil-benzoico al reaccionar con la terc-butiltrimetilsilfosfina.
Solubilidad
ligeramente soluble en agua.
Notas
incompatible con agentes oxidantes, ácidos y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 618-89-3
Fórmula molecular C8H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 215.046
Número MDL MFCD00017777
Clave InChI KMFJVYMFCAIRAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl m-bromobenzoate, 3-bromobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-bromo-, methyl ester, 3-bromobenzoic acid, methyl ester, methyl-3-bromobenzoate, benzoic acid, m-bromo-, methyl ester, m-bromobenzoic acid methyl ester, pubchem3961, methyl m-bromo benzoate, methyl 3-bromo-benzoate
PubChem CID 12070
Nombre IUPAC metil 3-bromobenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-bromobenzoate
Punto de fusión 30°C to 33°C
Punto de ebullición 139°C to 140°C (35 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5575
Cantidad 10 g
Beilstein 1940810
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.05
Porcentaje de pureza ≥98%