Learn More
3-Bromo-5-hidroxibenzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15468177 1 g 1 g
15478177 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15468177 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51724.03
Solicitar formato a granel o personalizado
It is employed as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 192810-12-1
Fórmula molecular C8H7BrO3
Peso molecular (g/mol) 231.045
Número MDL MFCD10566800
Clave InChI KRTBWIIGEJIUSA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-5-hydroxybenzoic acid methyl ester, acmc-209f1w, methyl3-bromo-5-hydroxybenzoate, methyl 3-bromo-5-hydroxylbenzoate, 3-bromo-5-hydroxy-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,3-bromo-5-hydroxy-,methyl ester, benzoic acid, 3-bromo-5-hydroxy-, methyl ester
PubChem CID 53216607
Nombre IUPAC 3-bromo-5-hidroxibenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)Br)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-bromo-5-hydroxybenzoate
Punto de fusión 130°C to 135°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.05
Porcentaje de pureza 97%