Learn More
3-Bromo-5-fluorobenzoato de metilo, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-bromo-5-fluorobenzoate |
| CAS | 334792-52-8 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula molecular | C8H6BrFO2 |
| Número MDL | MFCD07780735 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-bromo-5-fluorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-bromo-5-fluoro-, methyl ester, acmc-209i1c, methyl 5-bromo-3-fluorobenzoate, methyl-3-bromo-5-fluorobenzoate, 3-bromo-5-fluoro-benzoic acid methyl ester, benzoicacid, 3-bromo-5-fluoro-, methyl ester |
| Clave InChI | JERAACCIOWRRQA-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | COC(=O)C1=CC(F)=CC(Br)=C1 |
| Mostrar más |