Learn More
3-Bromo-5-fluorobenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15434967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15434967 5 g 5 g
15424967 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15434967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32262.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 334792-52-8 | C8H6BrFO2 | 233.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 334792-52-8
Fórmula molecular C8H6BrFO2
Peso molecular (g/mol) 233.04
Número MDL MFCD07780735
Clave InChI JERAACCIOWRRQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-5-fluorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-bromo-5-fluoro-, methyl ester, acmc-209i1c, methyl 5-bromo-3-fluorobenzoate, methyl-3-bromo-5-fluorobenzoate, 3-bromo-5-fluoro-benzoic acid methyl ester, benzoicacid, 3-bromo-5-fluoro-, methyl ester
PubChem CID 21942598
Nombre IUPAC 3-bromo-5-fluorobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(F)=CC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-bromo-5-fluorobenzoate
Índice de refracción 1.5345
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.04
Porcentaje de pureza 98%