Learn More
3-Bromo-4-metilbenzoato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11455807 100 g 100 g
11435807 5 g 5 g
11445807 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11455807 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24372.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 104901-43-1 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
It is a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en sulfóxido de dimetilo.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104901-43-1
Fórmula molecular C9H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 229.073
Número MDL MFCD00144769
Clave InChI MASRAGFWFYHMFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-4-methylbenzoic acid methyl ester, methyl 3-bromo-p-toluate, methyl3-bromo-4-methylbenzoate, benzoic acid, 3-bromo-4-methyl-, methyl ester, 3-bromo-p-toluic acid methyl ester, 3-bromo-4-methyl methyl benzoate, 3-bromo-4-methyl-benzoic acid methyl ester, pubchem3967, acmc-2098dw, methyl 3-bromo4-methylbenzoate
PubChem CID 7015747
Nombre IUPAC 3-Bromo-4-metilbenzoato de metilo
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)Br
Spécification
Nombre del producto químico o material Methyl 3-bromo-4-methylbenzoate
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.07
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.