Learn More
3-Bromo-4-metoxibenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382359
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382359 1 g 1 g
11392359 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382359 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27297.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 35450-37-4 | C9H9BrO3 | 245.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35450-37-4
Fórmula molecular C9H9BrO3
Peso molecular (g/mol) 245.07
Número MDL MFCD00210463
Clave InChI ZREVPFANJBZHEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-4-methoxybenzoic acid methyl ester, methyl3-bromo-4-methoxybenzoate, benzoic acid, 3-bromo-4-methoxy-, methyl ester, acmc-209igx, methyl 3-bromo-p-anisate, rarechem al bf 0247, methyl-3-bromo-4-methoxybenzoate, 3-bromo-p-anisic acid methyl ester, #, methyl 3-bromo-4-methyloxy benzoate
PubChem CID 611662
Nombre IUPAC 3-bromo-4-metoxibenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(Br)=C(OC)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-bromo-4-methoxybenzoate
Punto de fusión 95°C to 98°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.08
Porcentaje de pureza 98%