Learn More
3-bromo-4-hidroxibenzoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-bromo-4-hydroxybenzoate |
| CAS | 29415-97-2 |
| Fórmula molecular | C8H7BrO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7BrO3/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4,10H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(O)c(Br)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-bromo-4-hidroxibenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 231.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.9579 |