Learn More
3-Bromo-4-hidroxibenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15403897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15403897 10 g 10 g
15413897 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15403897 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30222.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 29415-97-2 | C8H7BrO3 | 231.05 g/mol
A reactant used in the preparation of selective inhibitors. In unsymmetrical Ullman reaction between methyl 5bromovanillate (II) and methyl 3-bromo-4-hydroxybenzoate (III) yielded all the three possible dicarbomethoxy-dibenzo-pdioxms which were separated by repeated chromatography over silica gel. A phosphorus- and bromine-containing bifunctional monomer has been prepared from bis(chloromethyl)methylphosphine oxide and the sodium salt of methyl 3-bromo-4-hydroxybenzoate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un reactivo que se utiliza en la preparación de inhibidores selectivos. A través de la reacción asimétrica de Ullman entre el 5-bromovanillato de metilo (II) y el 3-bromo-4-hidroxibenzoato de metilo (III) se obtuvieron los tres posibles dicarbometoxi-dibenzo-pdioxms, que fueron separados por cromatografía repetida sobre gel de sílice. A partir del óxido de bis(clorometilo)metilfosfina y la sal sódica del 3-bromo-4-hidroxibenzoato de metilo, se ha preparado un monómero bifuncional que contiene fósforo y bromo
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29415-97-2
Fórmula molecular C8H7BrO3
Peso molecular (g/mol) 231.05
Número MDL MFCD06203850
Clave InChI RKUNSPWAQIUGEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl3-bromo-4-hydroxybenzoate, 3-bromo-4-hydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-bromo-4-hydroxy-, methyl ester, 2-bromo-4-methoxycarbonyl phenol, methyl 4-hydroxy-3-bromobenzoate, methyl-3-bromo-4-hydroxybenzoate, methyl 3-bromo-4-hydroxy-benzoate, methyl 3-bromo-4-hydroxybenzoate, methyl 3-bromanyl-4-oxidanyl-benzoate, 3-bromo-4-hydroxy-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 4778958
Nombre IUPAC 3-bromo-4-hidroxibenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(Br)=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-bromo-4-hydroxybenzoate
Punto de fusión 108°C to 110°C
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.05
Porcentaje de pureza 98%