Learn More
Metil 3-bromo-2-fluorofenilacetato, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15419158
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15419158 1 g 1 g
15439158 250 mg 250 miligramos
15429158 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15419158 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62655.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1427451-43-1 | C9H8BrFO2 | 247.063 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1427451-43-1
Fórmula molecular C9H8BrFO2
Peso molecular (g/mol) 247.063
Clave InChI ALPXGXOFMZOFAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-bromo-2-fluorophenylacetate, methyl 2-3-bromo-2-fluorophenyl acetate
PubChem CID 100912177
Nombre IUPAC metil 2-(3-bromo-2-fluorofenil)acetato
SMILES COC(=O)CC1=C(C(=CC=C1)Br)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-Bromo-2-fluorophenylacetate
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.06
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Solid