Learn More
3-Bromo-2-fluorobenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15447707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15447707 5 g 5 g
15437707 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15447707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H36865.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 206551-41-9
Fórmula molecular C8H6BrFO2
Peso molecular (g/mol) 233.036
Número MDL MFCD09261255
Clave InChI ZWOFHFOFKBYRHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-2-fluorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-bromo-2-fluoro-, methyl ester, pubchem21940, acmc-209fct, methyl bromofluorobenzoate, methyl3-bromo-2-fluorobenzoate, 3-bromo-2-fluoro-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 21584505
Nombre IUPAC 3-bromo-2-fluorobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=C(C(=CC=C1)Br)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-bromo-2-fluorobenzoate
Punto de fusión 35°C to 37°C
Color Blanco a crema
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido fusionado