Learn More
3-Benzoilpropionato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494387 25 g 25 g
11484387 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11494387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20435.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 25333-24-8 | C11H12O3 | 192.214 g/mol
Methyl 3-benzoylpropionate is used as a chemical and organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-benzoilpropionato de metilo se utiliza como intermediario químico y orgánico.
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25333-24-8
Fórmula molecular C11H12O3
Peso molecular (g/mol) 192.214
Número MDL MFCD00014906
Clave InChI XVRCVKWYKYJEIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-benzoylpropionate, 3-benzoylpropionic acid methyl ester, propionic acid, 3-benzoyl-, methyl ester, methyl 4-oxo-4-phenylbutyrate, benzenebutanoic acid, gamma-oxo-, methyl ester, benzenebutanoic acid, .gamma.-oxo-, methyl ester, benzenebutanoic acid, g-oxo-, methyl ester, acmc-209gja, methyl3-benzoylpropionate, methyl-3-benzoylpropionate
PubChem CID 141190
Nombre IUPAC 4-Oxo-4-fenilbutanoato de metilo
SMILES COC(=O)CCC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-benzoylpropionate
Punto de ebullición 172°C to 174°C (10 mmHg)
Índice de refracción 1.524
Cantidad 25 g
Beilstein 2211627
Información de solubilidad Soluble in Chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.22
Porcentaje de pureza 98%