Learn More
3-Aminotiofen-2-carboxilato de metilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455163 5 g 5 g
11465163 25 g 25 g
11475163 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11455163 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12802.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 22288-78-4 | C6H7NO2S | 157.19 g/mol
Methyl 3-aminothiophene-2-carboxylate is used in the synthesis of 4-nitro and 4-aminothienyl ureas, total synthesis of quinazolinocarboline alkaloids and in preparation of thienopyrimidinone analogs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-aminotiofen-2-carboxilato de metilo se utiliza en la síntesis de ureas 4-nitro y 4-aminotienil, en síntesis total de alcaloides de quinazolinocarbolina y en la preparación de análogos de tienopirimidinona.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22288-78-4
Fórmula molecular C6H7NO2S
Peso molecular (g/mol) 157.19
Número MDL MFCD00009765
Clave InChI TWEQNZZOOFKOER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-amino-2-thiophenecarboxylate, 3-aminothiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-, methyl ester, 3-amino-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 3-amino-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, methyl 3-amino-2-thiophene carboxylate, methyl-3-amino-thiophene-2-carboxylate, 3-amino-2-carbomethoxythiophene, 3-amino-2-methoxycarbonylthiophene, methyl3-aminothiophene-2-carboxylate
PubChem CID 89652
Nombre IUPAC metil 3-aminotiofeno-2-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=C(N)C=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-aminothiophene-2-carboxylate
Punto de fusión 63°C to 67°C
Punto de ebullición 100°C to 102°C (0.1 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 1365614
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.19
Porcentaje de pureza ≥98%