Learn More
3-Aminosalicilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15465817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15465817 5 g 5 g
15455817 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15465817 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33035.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 35748-34-6 | C8H9NO3 | 167.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35748-34-6
Fórmula molecular C8H9NO3
Peso molecular (g/mol) 167.16
Número MDL MFCD09842614
Clave InChI OMWQHVRUXLRZRC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-amino-2-hydroxy-, methyl ester, methyl 3-aminosalicylate, methyl3-amino-2-hydroxybenzoate, 2-amino-6-methoxycarbonyl phenol, 2-hydroxy-3-methoxycarbonyl aniline, methyl-m-aminosalicylat, acmc-209wuz, methyl-3-aminosalicylate, aminohydroxy-benzoic methyl ester
PubChem CID 12782444
Nombre IUPAC 3-amino-2-hidroxibenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=C(O)C(N)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-aminosalicylate
Punto de fusión 79°C to 82°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.17
Porcentaje de pureza 97%