Learn More
3-Aminopiridina-4-carboxilato de metilo 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15436907 1 g 1 g
15446907 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15436907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34007.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 55279-30-6 | C7H8N2O2 | 152.153 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55279-30-6
Fórmula molecular C7H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 152.153
Número MDL MFCD02082535
Clave InChI XLQIGLBALJNHKR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1488824
Nombre IUPAC metil 3-aminopiridina-4-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=C(C=NC=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-aminopyridine-4-carboxylate
Punto de fusión 84°C to 86°C
Cantidad 1 g
Sinónimo methyl 3-aminoisonicotinate, 3-amino-isonicotinic acid methyl ester, 3-aminopyridine-4-carboxylic acid methyl ester, methyl3-aminoisonicotinate, 3-aminoisonicotinic acid methyl ester, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-amino-, methyl ester, 3-amino-4-pyridinecarboxylic acid methyl ester, pubchem9760, acmc-1avm8, methyl 3-amino isonicotinate
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.2
Porcentaje de pureza 97%