Learn More
3-aminocrotonato de metilo, TRC
Código de producto. 30470964
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30470964 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30470964 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM28590010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-Aminobut-2-enoate
CAS 14205-39-1
Fórmula molecular C5 H9 N O2
Cantidad 10 g
Sinónimo Methyl 3-Aminobut-2-enoate, Nifedipine Imp. D (EP), 2-Butenoic acid','3-amino-','methyl ester, Crotonic acid','3-amino-','methyl ester (7CI,8CI), 3-Aminobut-2-enoic acid methyl ester, 3-Aminocrotonic acid methyl ester, Methyl 3-amino-2-butenenoate, Methyl 3-aminocrotonate, Methyl 3-aminocrotonoate, Methyl β-aminocrotonate, β-Aminocrotonic acid methyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO2/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H,6H2,1-2H3/b4-3+
SMILES COC(=O)\C=C(/C)\N
Nombre IUPAC metil (E)-3-aminobut-2-enoato
Peso molecular (g/mol) 115.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.0633