Learn More
Metil 3-aminocrotonato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491487 100 g 100 g
11401497 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11491487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24953.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14205-39-1 | C5H9NO2 | 115.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14205-39-1
Fórmula molecular C5H9NO2
Peso molecular (g/mol) 115.13
Número MDL MFCD00008072,MFCD00008072,MFCD00008072
Clave InChI XKORCTIIRYKLLG-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo methyl 3-aminocrotonate, methyl 3-aminobut-2-enoate, methyl 2z-3-aminobut-2-enoate, z-methyl 3-aminobut-2-enoate, 3-aminocrotonic acid methyl ester, methyl beta-aminocrotonate, methyl z-3-aminobut-2-enoate, methyl 2z-3-amino-2-butenoate, beta-aminocrotonic acid methyl ester, 3-amino-2-butenoic acid methyl ester
PubChem CID 643918
Nombre IUPAC metil (Z)-3-aminobut-2-enoato
SMILES COC(=O)\C=C(/C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-aminocrotonate
Punto de fusión 81°C to 85°C
Punto de ebullición 122°C (42 mmHg)
Temperatura de inflamación 91°C (195°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 956592
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.13
Porcentaje de pureza 97%